주요 문서
MAT158502504
Matrix Scientific
N-(3-Amino-2-methylphenyl)propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
Iupac Name
N-(3-amino-2-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-3-10(13)12-9-6-4-5-8(11)7(9)2/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
XFEFCFAFNZDPDF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/025323.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/025323.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)