주요 문서
MAT128014500
Matrix Scientific
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-3-chlorophenylaminehydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
312.24
MDL number:
Iupac Name
4-(4-tert-butylphenoxy)-3-chlorophenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H18ClNO.ClH/c1-16(2,3)11-4-7-13(8-5-11)19-15-9-6-12(18)10-14(15)17;/h4-10H,18H2,1-3H3;1H
InChI key
IERIQMZDGJXONZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022396.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022396.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)