주요 문서
MAT117958609
Matrix Scientific
3-Amino-1-morpholin-4-yl-propan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
3-(4-morpholinyl)-3-oxopropylamine
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c8-2-1-7(10)9-3-5-11-6-4-9/h1-6,8H2
InChI key
WVFZXCIIJBHBAA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020227.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020227.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)