주요 문서
MAT117958562
Matrix Scientific
4-Isobutoxyaniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.7
MDL number:
Iupac Name
4-isobutoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(2)7-12-10-5-3-9(11)4-6-10;/h3-6,8H,7,11H2,1-2H3;1H
InChI key
YGPWKVFNKVKQSG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/017130.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/017130.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)