주요 문서
MAT117958550
Matrix Scientific
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
293.19
MDL number:
mp
145-148
Iupac Name
2,5-bis(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H5F6NO2S/c9-7(10,11)4-1-2-5(8(12,13)14)6(3-4)18(15,16)17/h1-3H,(H2,15,16,17)
InChI key
KQNPHVUXUGXXCV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024621.html
Melting Point
145-148
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024621.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)