주요 문서
MAT113930587
Matrix Scientific
Phenethyl 2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.31
MDL number:
Iupac Name
2-phenylethyl (3-oxo-2-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C14H18N2O3/c17-13(10-12-14(18)16-8-7-15-12)19-9-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,15H,6-10H2,(H,16,18)
InChI key
NLBYZPUORCPDFM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023921.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023921.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)