주요 문서
MAT113930495
Matrix Scientific
2-Propoxybenzohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
Iupac Name
2-propoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-2-7-14-9-6-4-3-5-8(9)10(13)12-11/h3-6H,2,7,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
ZPDRCLMKIDAUSA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024020.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024020.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)