주요 문서
MAT113929984
Matrix Scientific
2-[1-(2-Furylmethyl)-3-oxo-2-piperazinyl]-acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.24
MDL number:
Iupac Name
[1-(2-furylmethyl)-3-oxo-2-piperazinyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H14N2O4/c14-10(15)6-9-11(16)12-3-4-13(9)7-8-2-1-5-17-8/h1-2,5,9H,3-4,6-7H2,(H,12,16)(H,14,15)
InChI key
YDJCMWZZRHTEMF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024007.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024007.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)