주요 문서
MAT113929827
Matrix Scientific
4-(4-Methoxy-3-methylphenyl)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.3
MDL number:
Iupac Name
4-(4-methoxy-3-methylphenyl)piperidine
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-10-9-12(3-4-13(10)15-2)11-5-7-14-8-6-11/h3-4,9,11,14H,5-8H2,1-2H3
InChI key
LFSVHCZJBFRGKH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/021775.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021775.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)