주요 문서
MAT113929775
Matrix Scientific
2-Methoxyethyl 2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.24
MDL number:
Iupac Name
2-methoxyethyl (3-oxo-2-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H16N2O4/c1-14-4-5-15-8(12)6-7-9(13)11-3-2-10-7/h7,10H,2-6H2,1H3,(H,11,13)
InChI key
UQHWDKLFNYFSLN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023927.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023927.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)