주요 문서
MAT113929700
Matrix Scientific
1-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.35
MDL number:
mp
159-161
Iupac Name
1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO4S/c1-19(17,18)12-6-4-11(5-7-12)14-8-2-3-10(9-14)13(15)16/h4-7,10H,2-3,8-9H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
FVYRCQDOTWNJCK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024365.html
Melting Point
159-161
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024365.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)