주요 문서
MAT113929209
Matrix Scientific
3-Fluoro-4-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.24
MDL number:
mp
61-62
Iupac Name
3-fluoro-4-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C11H14FNO2/c12-10-6-8(13)3-4-11(10)15-7-9-2-1-5-14-9/h3-4,6,9H,1-2,5,7,13H2
InChI key
DXZDCWKEIBENSC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022738.html
Melting Point
61-62
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022738.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)