주요 문서
MAT113928546
Matrix Scientific
Dimethyl 2-[(3-{[3-methoxy-1-(methoxycarbonyl)-3-oxopropyl]amino}propyl)amino]succinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
362.38
MDL number:
Iupac Name
dimethyl 2-[(3-{[3-methoxy-1-(methoxycarbonyl)-3-oxopropyl]amino}propyl)amino]succinate
Inchi Code
1S/C15H26N2O8/c1-22-12(18)8-10(14(20)24-3)16-6-5-7-17-11(15(21)25-4)9-13(19)23-2/h10-11,16-17H,5-9H2,1-4H3
InChI key
GABDBYKEISNXIB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024206.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024206.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)