주요 문서
MAT113928291
Matrix Scientific
4-(2,4-Dichlorophenoxy)butanohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.12
MDL number:
Iupac Name
4-(2,4-dichlorophenoxy)butanohydrazide
Inchi Code
1S/C10H12Cl2N2O2/c11-7-3-4-9(8(12)6-7)16-5-1-2-10(15)14-13/h3-4,6H,1-2,5,13H2,(H,14,15)
InChI key
RDBMCLKAWBSLHK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023972.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023972.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)