주요 문서
MAT113928225
Matrix Scientific
2-[1-(4-Ethoxybenzyl)-3-oxo-2-piperazinyl]-acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
292.33
MDL number:
Iupac Name
[1-(4-ethoxybenzyl)-3-oxo-2-piperazinyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H20N2O4/c1-2-21-12-5-3-11(4-6-12)10-17-8-7-16-15(20)13(17)9-14(18)19/h3-6,13H,2,7-10H2,1H3,(H,16,20)(H,18,19)
InChI key
UFAPTAYBYWFFKM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023874.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023874.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)