주요 문서
MAT113928215
Matrix Scientific
3,5-Diphenyl-1H-pyrrole-2-carbohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.33
MDL number:
Iupac Name
3,5-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C17H15N3O/c18-20-17(21)16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(19-16)13-9-5-2-6-10-13/h1-11,19H,18H2,(H,20,21)
InChI key
WBWDOOBDYREQEJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023831.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023831.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)