주요 문서
MAT113928152
Matrix Scientific
4-(4-Chloro-3-methylphenoxy)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.7
MDL number:
Iupac Name
4-(4-chloro-3-methylphenoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C13H12ClNO/c1-9-8-12(6-7-13(9)14)16-11-4-2-10(15)3-5-11/h2-8H,15H2,1H3
InChI key
USOPVVWQPSBPTH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022461.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022461.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)