주요 문서
MAT113928092
Matrix Scientific
3-Fluoro-4-(1-naphthylmethoxy)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.3
MDL number:
Iupac Name
3-fluoro-4-(1-naphthylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C17H14FNO/c18-16-10-14(19)8-9-17(16)20-11-13-6-3-5-12-4-1-2-7-15(12)13/h1-10H,11,19H2
InChI key
FMKPLNMNUUDZRZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022735.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022735.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)