주요 문서
MAT113927686
Matrix Scientific
3-(4-Chlorophenoxy)pyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.66
MDL number:
Iupac Name
4-chlorophenyl 3-pyrrolidinyl ether
Inchi Code
1S/C10H12ClNO/c11-8-1-3-9(4-2-8)13-10-5-6-12-7-10/h1-4,10,12H,5-7H2
InChI key
GTDFBKVKKRBGIF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023399.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023399.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)