주요 문서
MAT113927633
Matrix Scientific
1-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
289.78
MDL number:
Iupac Name
1-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)phenyl]-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3S/c1-18(16,17)10-2-3-12(11(13)8-10)14-6-4-9(15)5-7-14/h2-3,8-9,15H,4-7H2,1H3
InChI key
HFXOBKQIQRIRIL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024516.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024516.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)