주요 문서
MAT113927039
Matrix Scientific
4-Amino-N,N-dipropylbenzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.37
MDL number:
Iupac Name
4-amino-N,N-dipropylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H20N2O2S/c1-3-9-14(10-4-2)17(15,16)12-7-5-11(13)6-8-12/h5-8H,3-4,9-10,13H2,1-2H3
InChI key
XMGJIKAEBFXGKK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023887.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023887.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)