주요 문서
MAT113926903
Matrix Scientific
2-(1-Azepanylcarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.34
MDL number:
Iupac Name
2-(1-azepanylcarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c16-13(15-9-5-1-2-6-10-15)11-7-3-4-8-12(11)14(17)18/h11-12H,1-10H2,(H,17,18)
InChI key
KYLPETYBULKPEF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023918.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023918.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)