주요 문서
MAT113926692
Matrix Scientific
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
304.09
MDL number:
mp
157-158
Iupac Name
4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NO2S/c8-4-1-2-6(15(12,13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,(H2,12,13,14)
InChI key
AHFGKYBAYSEBPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023797.html
Melting Point
157-158
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023797.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)