주요 문서
MAT113926660
Matrix Scientific
2-Amino-N-benzyl-N-methylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.3
MDL number:
Iupac Name
2-amino-N-benzyl-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O/c1-17(11-12-7-3-2-4-8-12)15(18)13-9-5-6-10-14(13)16/h2-10H,11,16H2,1H3
InChI key
CUXRYZPJXWJUNG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023904.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023904.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)