주요 문서
MAT113926365
Matrix Scientific
4-(4-Bromophenoxy)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.14
MDL number:
Iupac Name
4-(4-bromophenoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c12-9-1-3-10(4-2-9)14-11-5-7-13-8-6-11/h1-4,11,13H,5-8H2
InChI key
KELAIWLMVFYRJD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023294.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023294.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)