주요 문서
MAT091970533
Matrix Scientific
4-[(1-Naphthyloxy)methyl]piperidinehydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.79
MDL number:
Iupac Name
4-[(1-naphthyloxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H19NO.ClH/c1-2-6-15-14(4-1)5-3-7-16(15)18-12-13-8-10-17-11-9-13;/h1-7,13,17H,8-12H2;1H
InChI key
JIISTBJTGMZGKH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/013991.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/013991.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)