주요 문서
MAT089757335
Matrix Scientific
N-(4-Pyridinylmethyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.18
MDL number:
mp
68-70
Iupac Name
N-(4-pyridinylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-7(11)10-6-8-2-4-9-5-3-8/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
MZCVTBJXTMEQLJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020173.html
Melting Point
68-70
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020173.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)