주요 문서
MAT089756904
Matrix Scientific
2-(2-Azepan-1-yl-ethoxy)-phenylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.34
MDL number:
Iupac Name
2-[2-(1-azepanyl)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C14H22N2O/c15-13-7-3-4-8-14(13)17-12-11-16-9-5-1-2-6-10-16/h3-4,7-8H,1-2,5-6,9-12,15H2
InChI key
CSXVMTLVGHJGDG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019720.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019720.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)