주요 문서
MAT089756784
Matrix Scientific
Cyclopentanecarboxylic acid piperidin-4-ylamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.29
MDL number:
Iupac Name
N-(4-piperidinyl)cyclopentanecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H20N2O/c14-11(9-3-1-2-4-9)13-10-5-7-12-8-6-10/h9-10,12H,1-8H2,(H,13,14)
InChI key
WCCWHEDYTQBSPQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019600.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019600.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)