주요 문서
MAT089756721
Matrix Scientific
5-Dimethylsulfamoyl-2-fluoro-benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.25
MDL number:
Iupac Name
5-[(dimethylamino)sulfonyl]-2-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10FNO4S/c1-11(2)16(14,15)6-3-4-8(10)7(5-6)9(12)13/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
SPLPERBFJNXJRZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019536.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019536.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)