주요 문서
MAT089756518
Matrix Scientific
(4-Fluoro-benzyl)-(1-methyl-1H-pyrrol-2-ylmethyl)-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.27
MDL number:
Iupac Name
N-(4-fluorobenzyl)-N-[(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)methyl]amine
Inchi Code
1S/C13H15FN2/c1-16-8-2-3-13(16)10-15-9-11-4-6-12(14)7-5-11/h2-8,15H,9-10H2,1H3
InChI key
PBMPUBUXOUWDJG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019344.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019344.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)