주요 문서
MAT089756384
Matrix Scientific
1-Ethyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.23
MDL number:
Iupac Name
1-ethyl-5-indolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-2-12-6-5-10-7-9(8-13)3-4-11(10)12/h3-4,7-8H,2,5-6H2,1H3
InChI key
TUZLCZBYRRVJER-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019208.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019208.html