주요 문서
MAT089756148
Matrix Scientific
3-Pyrrolidin-1-ylmethyl-piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.28
MDL number:
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H20N2/c1-2-7-12(6-1)9-10-4-3-5-11-8-10/h10-11H,1-9H2
InChI key
DJMGCHHOJIKYCP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018972.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018972.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)