주요 문서
MAT089755942
Matrix Scientific
2-Cyclohexylmethyl-5-methyl-2H-pyrazol-3-ylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.29
MDL number:
Iupac Name
1-(cyclohexylmethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C11H19N3/c1-9-7-11(12)14(13-9)8-10-5-3-2-4-6-10/h7,10H,2-6,8,12H2,1H3
InChI key
SOMBQJZNVNRUNK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018761.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018761.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)