주요 문서
MAT062354803
Matrix Scientific
4-(2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-thiazol-2-ylamine dihydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
392.12
MDL number:
Iupac Name
4-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-1,3-thiazol-2-amine dihydrobromide
Inchi Code
1S/C11H10N4S.2BrH/c1-7-10(8-6-16-11(12)14-8)15-5-3-2-4-9(15)13-7;;/h2-6H,1H3,(H2,12,14);2*1H
InChI key
BBAPLOXSVGVGSI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007761.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007761.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)