주요 문서
MAT062353751
Matrix Scientific
Butyl-but-2-ynyl-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.67
MDL number:
Iupac Name
N-butyl-N-(2-butynyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-3-5-7-9-8-6-4-2;/h9H,3,5,7-8H2,1-2H3;1H
InChI key
VWNWWFYNIDCSAP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008659.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008659.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)