주요 문서
MAT062353663
Matrix Scientific
2-Chloro-N-quinolin-6-yl-acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.66
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-(6-quinolinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c12-7-11(15)14-9-3-4-10-8(6-9)2-1-5-13-10/h1-6H,7H2,(H,14,15)
InChI key
KIDJEPGWKAUPNX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016764.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016764.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)