주요 문서
MAT062353382
Matrix Scientific
1-(2-Methoxy-benzyl)-piperazinehydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.75
MDL number:
Iupac Name
1-(2-methoxybenzyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2O.ClH/c1-15-12-5-3-2-4-11(12)10-14-8-6-13-7-9-14;/h2-5,13H,6-10H2,1H3;1H
InChI key
JOFJCFSMTNJALX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008081.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008081.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)