주요 문서
MAT062351962
Matrix Scientific
2-Benzyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
288.73
MDL number:
Iupac Name
2-benzyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H12N2O2.ClH/c18-15(19)11-6-7-12-13(9-11)17-14(16-12)8-10-4-2-1-3-5-10;/h1-7,9H,8H2,(H,16,17)(H,18,19);1H
InChI key
CGKRCJXXOLEYDU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010520.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010520.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)