주요 문서
MAT048692977
Matrix Scientific
2-Benzoxazol-2-yl-1-[(3-trifluoromethyl)phenyl]-ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
307.27
MDL number:
mp
132-135
Iupac Name
2-(1,3-benzoxazol-2-yl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C16H12F3NO2/c17-16(18,19)11-5-3-4-10(8-11)13(21)9-15-20-12-6-1-2-7-14(12)22-15/h1-8,13,21H,9H2
InChI key
NHOGTCDKLUELSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007339.html
Melting Point
132-135
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007339.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)