주요 문서
MAT047031599
Matrix Scientific
2-(4-Ethyl-piperazin-1-yl)-phenylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.3
MDL number:
Iupac Name
2-(4-ethyl-1-piperazinyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C12H19N3/c1-2-14-7-9-15(10-8-14)12-6-4-3-5-11(12)13/h3-6H,2,7-10,13H2,1H3
InChI key
LADVCVCLTOOIQU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012490.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012490.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)