주요 문서
MAT047031379
Matrix Scientific
(3-Isopropoxy-propyl)-(1-methyl-piperidin-4-yl)-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.35
MDL number:
Iupac Name
N-(3-isopropoxypropyl)-1-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H26N2O/c1-11(2)15-10-4-7-13-12-5-8-14(3)9-6-12/h11-13H,4-10H2,1-3H3
InChI key
VFERUZKEIMQACS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012292.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012292.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)