주요 문서
MAT047031234
Matrix Scientific
3-Amino-N-cyclopentyl-benzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.33
MDL number:
Iupac Name
3-amino-N-cyclopentylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S/c12-9-4-3-7-11(8-9)16(14,15)13-10-5-1-2-6-10/h3-4,7-8,10,13H,1-2,5-6,12H2
InChI key
GYCJEOLLXLZFCM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012161.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012161.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)