주요 문서
MAT047030812
Matrix Scientific
N-(Pyridin-3-ylcarbonyl)methionine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.31
MDL number:
Iupac Name
methyl-N-(3-pyridinylcarbonyl)homocysteine
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-17-6-4-9(11(15)16)13-10(14)8-3-2-5-12-7-8/h2-3,5,7,9H,4,6H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
XPOZUYPEUMYKMV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011779.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011779.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)