주요 문서
MAT047030286
Matrix Scientific
3-(3,4-Dimethyl-benzenesulfonyl)-propionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.3
MDL number:
Iupac Name
3-[(3,4-dimethylphenyl)sulfonyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O4S/c1-8-3-4-10(7-9(8)2)16(14,15)6-5-11(12)13/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
BQBZVJSVOQMDRC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011309.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011309.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)