주요 문서
MAT047030204
Matrix Scientific
3-Cyano-2,6-dihydroxy-5-fluoropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.1
MDL number:
mp
235-245
Iupac Name
5-fluoro-2,6-dihydroxynicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H3FN2O2/c7-4-1-3(2-8)5(10)9-6(4)11/h1H,(H2,9,10,11)
InChI key
JWNUZZLUDDUXPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011223.html
Melting Point
235-245
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011223.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)