주요 문서
MAT047029753
Matrix Scientific
2-Bromo-N-phenethyl-propionamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.14
MDL number:
mp
92
Iupac Name
2-bromo-N-(2-phenylethyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-9(12)11(14)13-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
KYGVWQHKDRIQKQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010804.html
Melting Point
92
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010804.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)