주요 문서
MAT047028906
Matrix Scientific
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.62
MDL number:
mp
121-122
Iupac Name
4-chloro-2,5-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4ClF2NO2S/c7-3-1-5(9)6(2-4(3)8)13(10,11)12/h1-2H,(H2,10,11,12)
InChI key
AMCKYGNCTHBNJP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/001956.html
Melting Point
121-122
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/001956.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)