주요 문서
MAT047028708
Matrix Scientific
6-Allylcarbamoyl-cyclohex-3-enecarboxylicacid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.24
MDL number:
Iupac Name
6-[(allylamino)carbonyl]-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(14)15/h2-4,8-9H,1,5-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
WOVNLQWKGISOPF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009905.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009905.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)