주요 문서
MAT047027985
Matrix Scientific
2,3-Dihydro-5H-1,4-dithiino[2,3-b]indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.32
MDL number:
Iupac Name
2,3-dihydro-5H-[1,4]dithiino[2,3-b]indole
Inchi Code
1S/C10H9NS2/c1-2-4-8-7(3-1)9-10(11-8)13-6-5-12-9/h1-4,11H,5-6H2
InChI key
VLQFLCQBDYMBJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009832.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009832.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)